CPC® Miniature Quick-Disconnect Fitting, Panel-Mount Hose Barb Insert, Acetal, Straight-Through, 3 mm ID, SMMPMM3; 50/PK
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Schläuche knicken nicht mehr—ermöglicht das freie Rotieren der Schläuche.
- Kupplungen mit Schraubverbindung bieten eine zuverlässige und sichere Alternative zu Luer-Verbindungen
- Die Schläuche können sich beim Anschließen frei drehen—was ein Abknicken der Schläuche und ein versehentliches Trennen der Verbindung verhindert
Diese CPC® Miniatur-Kupplungen mit Schnell-Trennvorrichtung können Schläuche mit 1/16“ ID aufnehmen und bieten eine sicherere Verbindung als Luer-Fittings. Fittinghälften verbinden und versiegeln mit einem Dreh. Sobald verbunden, erlaubt die Kupplung das freie Drehen der Schläuche. Für eine komplette Kupplung bestellen Sie einen Fittingkörper und einem Einsatz.