Value Plastics® Fitting, Polypropylene, Straight, Male Luer to Hosebarb Adapter, 1/8"; 1000/PK
Lieferant: Avantor Fluid Handling
VWR Item#MFLX45518-44BLK
Your Organization's Price:
Einfacher Übergang auf ein Luer-Anschluss.
  • Ideal für allgemeine und einmalige Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie den passenden Anschlusstyp für Ihre Anwendung – kontaktieren Sie unsere kostenlose technische Anwendungsberatung*
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für größte chemische Verträglichkeit
  • Einmalige benutzerdefinierte Konfigurationslösungen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Zulassungen passend zu Ihrer individuellen Anwendung
  • Einzigartige Verpackungsoptionen umfassen Einzelverpackungen, Pakete und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Connection Type: Male Luer to Hose Barb, ¹/₈"
Gefertigt aus natürlichem Polypropylen ohne tierische Anteile, entsprechen diese Luer-Verbinder den Spezifikationen der Klasse VI. Luer-Verbinder zeichnen sich durch eine überlegene chemische Beständigkeit aus und sind für ETO und Gammasterilisation geeignet.
<b>Zertifizierungen: </b>
<b>Bestellinformation: </b>
<b>Lieferumfang: </b>
<b>Verpackung: </b>
<b>Bitte beachten </b>