Value Plastics® Fitting, Polypropylene, Straight, Male Luer Lock to Threaded Adapter, 1/4-28 UNF; 1000/PK
Lieferant: Avantor Fluid Handling
VWR Item#MFLX45518-82BLK
Your Organization's Price:
Leichter Übergang zwischen Luer-Anschlüsse und UNF- oder NPT-Gewinde.
  • Ideal für allgemeine und einmalige Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Connection Type: Male Luer Lock to Threaded, ¹/₄-28 UNF
Diese Adapter biete einen Übergang zwischen Luer-Anschlüsse und UNF- oder NPT-Gewinde. Außen-Luer- wie Innen-Luer-Verbindungen sind verfügbar. Alle Gewindeverbindungen sind Außengewinde.
<b>Zertifizierungen: </b>
<b>Bestellinformation: </b>
<b>Lieferumfang: </b>
<b>Verpackung: </b>
<b>Bitte beachten </b>