Value Plastics® Fitting, Polypropylene, Straight, Male Luer Lock to Hosebarb Adapter, 5/32" ID; 1000/PK
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Einfacher Übergang auf ein Luer-Anschluss.
- Ideal für allgemeine und einmalige Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie den passenden Anschlusstyp für Ihre Anwendung – kontaktieren Sie unsere kostenlose technische Anwendungsberatung*
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für größte chemische Verträglichkeit
- Einmalige benutzerdefinierte Konfigurationslösungen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Zulassungen passend zu Ihrer individuellen Anwendung
- Einzigartige Verpackungsoptionen umfassen Einzelverpackungen, Pakete und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Connection Type: Male Luer Lock to Hose Barb, ⁵/₃₂"
Gefertigt aus natürlichem Polypropylen ohne tierische Anteile, entsprechen diese Luer-Verbinder den Spezifikationen der Klasse VI. Luer-Verbinder zeichnen sich durch eine überlegene chemische Beständigkeit aus und sind für ETO und Gammasterilisation geeignet.
<b>Zertifizierungen: </b>
<b>Bestellinformation: </b>
<b>Lieferumfang: </b>
<b>Verpackung: </b>
<b>Bitte beachten </b>