Masterflex® L/S® High-Performance Precision Pump Tubing, Double-Y, PharMed® BPT, L/S 36
Lieferant: Avantor Fluid Handling
VWR Item#MFLX06452-36
Your Organization's Price:
Schützen Sie Ihre lichtempfindlichen Proben.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Sanfte, niedrige Pulsation und genaue Dosierung und Fluss bei der Verwendung im Masterflex Ultrapharm™ L/S® Pumpenkopf
  • Lebensdauer von 10.000 Stunden—reduziert Schlauchkosten und Pumpenausfallzeiten
  • Beständig gegen Ozon und UV-Strahlung zum Ideal für Gewebe- und Zellarbeiten—ungiftig und nicht hämolytisch
  • Erfüllt die Anforderungen der USP Klasse VI und ist FDA-konform
  • Schlauchgröße L/S 36 mit einer 3/8“-Schlauchnippelgröße
Höhere Dosier- und Abgabegenauigkeit sind insbesondere bei Bioprozessanwendungen entscheidend. Der Masterflex® L/S® Doppel-Y-Pumpenschlauch, der in Verbindung mit dem Masterflex Ultrapharm™ Pumpenkopf verwendet wird, ist speziell für den Füll-/Fertigstellungsvorgang ausgelegt. Der Masterflex Ultrapharm™-Pumpenkopf verwendet Offset-Rollen und proprietäre Masterflex®-Doppel-Y-Schlauchsätze und erzeugt eine sanfte, geringe Pulsation und hochgenaue Dosierung und Strömung, um die größtmögliche Produktintegrität und -gleichmäßigkeit zu gewährleisten.<br /><B>Anwendungen</B>: Zell- und Gewebekulturarbeiten, pharmazeutische, lichtempfindliche Proben <br /><B>Merkmale</B>: Ungiftig, nicht hämolytisch, extrem geringe Durchlässigkeit, beständig gegen Säuren, Basen und Oxidationsmittel; heißsiegelbar, bondfähig, formbar, opak beige<br /><br />Wählen Sie unseren PharMed® BPT-Schlauch für geringe Gasdurchlässigkeit, UV- und Lichtbeständigkeit und lange Schlauchlebensdauer. Ideal zum Schutz empfindlicher Flüssigkeiten in biopharmazeutischen Anwendungen und Zell- und Gewebekulturarbeiten, dieser Schlauch entspricht USP Klasse IV, Europäisches Arzneibuch (EP 3.2.9), und FDA 21 CFR 177.2600 entsprechen Standards. Der PharMed® BPT-Schlauch hat einen Betriebstemperaturbereich von -60 bis 270 °F (-51 bis 132 °C). Der Schlauch kann mit Autoklav, Ethylenoxid, oder Gammastrahlung bis zu 2.5 Mrad sterilisiert werden.<br /><br />Je nach Anwendungsbedarf können Sie sich für Präzisionsschläuche oder Hochleistungs-Präzisionsschläuche entscheiden. Hochleistungs-Präzisionsschläuche haben eine dickere Wandung, die die Druckerzeugung, die Saughöhe und die Fähigkeit zum Pumpen viskoser Flüssigkeiten verbessert.