Masterflex® I/P® Precision Pump Tubing, C-Flex®, I/P 26; 10 Bags of 25 ft/Bg
Lieferant: Avantor Fluid Handling
VWR Item#MFLX06436-26
Your Organization's Price:
Behält seine Flexibilität bei extremen Temperaturen.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um eine optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
  • Ultraglatte innere Oberfläche führt zu weniger extrahierbaren Stoffen
  • I/P® 26 Schlauch hat einen 1/4“ (6,4 mm) Innendurchmesser
  • Nimmt 1/4“-Schlauchnippel für Schlauchverbindungen auf
Masterflex® C-Flex® Precision-Pumpenschläuche bieten eine verbesserte Biokompatibilität und eine längere Lebensdauer der Pumpen. Diese Schläuche sind nicht pyrogen, nicht zytotoxisch und nicht hämolytisch und schützen die Reinheit Ihrer Flüssigkeiten. Die heißsiegelfähigen und schweißbaren C-Flex-Schläuche sind ideal für die biopharmazeutische Verarbeitung und Lagerung sowie für die Pflanzenproduktion.<br /><br />Unsere Bulk-Schläuche werden in praktischen Kisten mit 10 (25 Fuß) Spulen pro Kiste geliefert. Durch die Verwendung von Schläuchen in loser Schüttung werden einzelne Kartons überflüssig, wodurch sich die Auspackzeit verringert und Sie beim Versand Geld sparen können.
Für kundenspezifische Rohrlängen und Konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können den von Ihnen benötigten Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern.