Masterflex® Variable-Area Flowmeter, Direct-Read, Dual-Scale, 303 SS Housing, 10 GPM Water
Lieferant: Avantor Fluid Handling
In jeder Position installierbar.
- Durchflussmesser mit direkter Anzeige verfügen über eine kalibrierte Skala für ein bestimmtes Medium – Messwerte müssen nicht umgerechnet werden um die Durchflussrate zu erhalten
- Für Labor- und Industrieanwendungen unter Verwendung von Luft oder Wasser
Durchflussmesser mit Doppelskala zeigen Gallonen und Liter gleichzeitig an, mit einer gut ablesbaren linearen Skala und einer gut sichtbaren roten Anzeige.
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)