Masterflex® Variable-Area Flowmeter, Direct-Read, Dual-Scale, 303 SS Housing, 15 GPM Water
Lieferant: Avantor Fluid Handling
VWR Item#MFLX32205-12
Your Organization's Price:
In jeder Position installierbar.
  • Durchflussmesser mit direkter Anzeige verfügen über eine kalibrierte Skala für ein bestimmtes Medium – Messwerte müssen nicht umgerechnet werden um die Durchflussrate zu erhalten
  • Für Labor- und Industrieanwendungen unter Verwendung von Luft oder Wasser
Durchflussmesser mit Doppelskala zeigen Gallonen und Liter gleichzeitig an, mit einer gut ablesbaren linearen Skala und einer gut sichtbaren roten Anzeige.