Masterflex® L/S® Digital Precision Modular Drive with Remote I/O and Benchtop Controller, 6 to 600 rpm; 90 to 260 VAC
Lieferant: Avantor Fluid Handling
VWR Item#MFLX07557-00-CH
Your Organization's Price:
Sie können ihn dort platzieren, wo es für Sie praktisch ist. Ideal bei begrenztem Platz, für Hauben oder für Isolationskammern.
  • Flussrate 0,006 bis 3400 ml/min mit L/S-Schläuchen—Flussrate hängt von der Antriebsdrehzahl und der Schlauchgröße ab
  • Dreistellige LED-Anzeige zeigt die Motordrehzahl an - Bestätigung der Geschwindigkeitseinstellung auf einen Blick
  • Reversierbarer Motor—Spülen Sie den Schlauch vor oder nach dem Pumpen; pumpen Sie die Flüssigkeit in beide Richtungen
  • LED-Anzeigen bestätigen die Motordrehrichtung
  • Spritzwassergeschütztes ABS-Kunststoffgehäuse ist IP33-zertifiziert
  • Fernbedienbar über DB25-Buchse auf der Rückseite der Steuerung
  • Nimmt bis zu 2 Pumpenköpfen auf
Modulare L/S® Antriebe besitzen eine reversible Pumpfunktion und bieten Ihnen so die Flexibilität, Motor und Regler voneinander zu trennen. Präzise, modulare Antriebe mit leistungsstarken Motoren, einer Drehzahlanzeige und Drehzahlregelung von ±0,25 % für eine genaue Durchflussregelung—ideal für Dosieranwendungen.
<b>Lieferumfang: </b>Enthält 6-ft (1,8-m) Stromkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse. Diese Modelle werden mit landesspezifischen Stecker/Kabel-Sets ausgeliefert; geben Sie bei der Bestellung bitte das endgültige Zielland an.