Masterflex® L/S® Peristaltic Pump Drive Replacement Brushes; 2/PK
Lieferant: Avantor Fluid Handling
VWR Item#MFLX07533-01
Your Organization's Price:
Tauschen Sie die Elemente Ihres Masterflex-Systems schnell und einfach aus.
  • Wählen Sie Ersatzbürstenkappen und Bürsten basierend auf Ihrem Masterflex L/S-Antrieb
  • Bürsten sollten alle sechs Monate oder nach 2000 Betriebsstunden inspiziert werden—je nachdem, was zuerst eintritt
Diese Antriebsersatzteile sind einfach anzubringen und verlängern die Lebensdauer Ihres Antriebs.
Bürstenkappenhalterung funktioniert mit allen 1/20 PS (37 W), 1/10 PS (75 W), und 1/5 PS (150 W) Antriebsserien.