Masterflex® L/S® Economy Variable-Speed Drive Replacement Brushes; 2/PK
Lieferant: Avantor Fluid Handling
VWR Item#MFLX07520-06
Your Organization's Price:
Tauschen Sie die Elemente Ihres Masterflex-Systems schnell und einfach aus.
  • Wählen Sie Ersatzbürstenkappen und Bürsten basierend auf Ihrem Masterflex L/S-Antrieb
  • Bürsten sollten alle sechs Monate oder nach 2000 Betriebsstunden inspiziert werden—je nachdem, was zuerst eintritt
Diese Antriebsersatzteile sind einfach anzubringen und verlängern die Lebensdauer Ihres Antriebs.
Zur Verwendung mit Masterflex L/S-Antrieben 07554-80, -85, -90 und -95 geeignet.