Masterflex® L/S® Easy-Load® Head for Precision Tubing, 6-Roller, PARA Housing, SS Rotor
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Sparen Sie Zeit mit schnellen Schlauchwechseln und reduzierter Wartung.
- Neues Design und automatische Schlauchrückhaltung erlauben mehrere Schlauchgrößen—Schläuche können ohne das Entfernen des Kopfes vom Antrieb gewechselt werden
- Rotor aus Edelstahl (SS) zur verbesserten Haltbarkeit
- Pumpenköpfe für Mehrkanalanwendungen stapelbar
- Kompaktes Design für effiziente Raumnutzung
- Für Schlauchgrößen für L/S®-Präzisionspumpen geeignet
- Modelle mit Open-Head Verriegelungssensor stoppen den Antriebsmotor, wenn der Pumpenkopf offen ist (bei Verwendung von mit Sensoren ausgestatteten Antrieben)
Dieser Easy-Load®-Pumpenkopf akzeptiert Präzisionsschläuche — gewährleistet eine optimale Leistung Ihrer Masterflex-Pumpe. Wählen Sie einen Pumpenkopf für eine der folgenden Präzisionsschlauchgrößen: L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17, L/S 18.