Masterflex® L/S® Easy-Load® Head with Open-Head Sensor for Precision Tubing, 4- Roller, PARA Housing, SS Rotor
Lieferant: Avantor Fluid Handling
VWR Item#MFLX07514-30
Your Organization's Price:
Sparen Sie Zeit mit schnellen Schlauchwechseln und reduzierter Wartung.
  • Neues Design und automatische Schlauchrückhaltung erlauben mehrere Schlauchgrößen—Schläuche können ohne das Entfernen des Kopfes vom Antrieb gewechselt werden
  • Rotor aus Edelstahl (SS) zur verbesserten Haltbarkeit
  • Pumpenköpfe für Mehrkanalanwendungen stapelbar
  • Kompaktes Design für effiziente Raumnutzung
  • Für Schlauchgrößen für L/S®-Präzisionspumpen geeignet
  • Modelle mit Open-Head Verriegelungssensor stoppen den Antriebsmotor, wenn der Pumpenkopf offen ist (bei Verwendung von mit Sensoren ausgestatteten Antrieben)
Dieser Easy-Load®-Pumpenkopf akzeptiert Präzisionsschläuche — gewährleistet eine optimale Leistung Ihrer Masterflex-Pumpe. Wählen Sie einen Pumpenkopf für eine der folgenden Präzisionsschlauchgrößen: L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17, L/S 18.