Masterflex® L/S® Standard Pump Head with Long-Shaft for Precision Tubing, L/S® 16, Polycarbonate Housing, CRS Rotor
Lieferant: Avantor Fluid Handling
VWR Item#MFLX07016-00
Your Organization's Price:
Ideal für den Transfer von Flüssigkeiten mit hoher Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
  • Standardköpfe sind präzisionsgeformt, um eine einzige Schlauchgröße aufzunehmen
  • Der Pumpenkopf hat ein kompaktes und einfaches Design mit Schlaucheingang und -ausgang auf der selben Seite – perfekt für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot
  • Standardköpfe sind kompakt und einfach in Ihre OEM-Anwendungen zu integrieren
  • Geeignet für die Verwendung mit L/S® 16 Schlauchgröße
  • Der Rotor besteht aus kaltgewalztem Stahl (CRS) für eine bessere chemische Beständigkeit
Dieser Standard-Pumpenkopf akzeptiert eine einzige Schlauchgröße, um eine optimale Leistung Ihrer Masterflex-Pumpe zu gewährleisten. Zum Einsatz mit Masterflex L/S Pumpenantrieben, für die ein Pumpenkopf mit langer Welle benötigt wird. Diese Pumpenköpfe sind nicht mit Standard-Schaftantrieben kompatibel.