Masterflex® Mini Tubing Clamps for up to 1/4" Tubing, On/Off, Acetal; 25/Pk
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Kein Rosten, Korrodieren oder Verformen.
- Hergestellt aus robustem Celcon-Kunststoff
Robuster Celcon-Kunststoffklemmen sind autoklavierbar; kein Rosten, Korrodieren oder Verformen. Nimmt flexible Schläuche auf.<br /><br />Miniklemme nimmt Schläuche mit bis zu 1/4“ AD auf und bietet On/Off-Kontrolle. Die Standardklemme nimmt Schläuche mit einem Außendurchmesser von bis zu 1/2“ auf und verfügt über eine Ratsche mit zwölf Positionen, um den Durchfluss von vollständig geöffnet bis vollständig geschlossen einzustellen.