Masterflex® L/S® Precision Pump Tubing, PharMed® BPT, L/S 18; 25 ft
Lieferant: Avantor Fluid Handling
VWR Item#MFLX06508-18
Your Organization's Price:
Schützen Sie Ihre lichtempfindlichen Proben.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Schlauchgröße: L/S 18
<B>Anwendungen</B>: Zell- und Gewebekulturarbeiten, pharmazeutische, lichtempfindliche Proben<br /><B>Merkmale</B>: Ungiftig, nicht hämolytisch, extrem geringe Permeabilität, beständig gegen Säuren, Basen und Oxidationsmittel; heißsiegelfähig, klebbar, formbar, opak-beige
Unter 96122-16 finden Sie die bestrahlte Version dieses Schlauches.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.