Löffelspatel Edelstahl
Lieferant: BURKLE
5386-0022 5386-0025
BURK5386-0022EA 7.4 CHF
BURK5386-0022 BURK5386-0025
Löffelspatel Edelstahl
Spatel
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten bietet der Löffelspatel. Der doppelseitige Mehrzwecklöffel hat eine Seite mit Löffel und eine Seite mit Spatel. Damit lassen sich unterschiedliche Medien z.B. Pulver, Granulate, Pasten oder Flüssigkeiten beproben und verarbeiten. Die Löffelseite des Löffelspatels fasst 4 ml.
  • Edelstahl V2A (1.4301)
  • Hochglanzpoliert
  • Doppelseitige Funktion
Komplett aus einem Stück Edelstahl gefertigt, weist der Löffelspatel keine Kanten, Rillen oder Hinterschneidungen auf. Produktreste und Reinigungsmittel können sich somit nichtMore Product Information