Multiparameter-Kolorimeter, tragbar, Spectroquant® Move 100
Lieferant: Merck
1.73632.0001
1.73632.0001EA 1800 CHF
1.73632.0001
Multiparameter-Kolorimeter, tragbar, Spectroquant® Move 100
Kolorimeter Mehrparameter-Kolorimeter
Ein Handgerät für Messungen „vor Ort“.
  • Mehr als 100 qualitativ hochwertige Spectroquant®-Tests vorprogrammiert – deckt alle wichtigen Methoden für Routineanalysen ab
  • IP 68, staub- und wasserdicht
  • Genaues Gerät: ±1 nm, Filter mit Δλ=5 (typisch)
  • Säure- und lösungsmittelbeständige taktile Folientastatur mit akustischen Signalen
  • Automatische Abschaltfunktion, 20 Minuten nach Ausführung der letzten Funktion
  • 8 Sprachoptionen