Eismaschine CoolNat Propan (R290)
Lieferant: ZIEGRA EISMASCHINEN
1001000301VPEU 1001000301VPUK 1001000703VPEU 1001000703VPUK 1001001103VPEU 1001001103VPUK 1001000700VPEU 1001000700VPUK 1001000701VPEU 1001000701VPUK 1001001500VPEU 1001001500VPUK 1001001501VPEU 1001001501VPUK 1001001502VPEU 1001001502VPUK 1001002500VPEU 1001002500VPUK 1001002501VPEU 1001002501VPUK 1001002502VPEU 1001002502VPUK 8400015101114
474-0141EA 7980 CHF
474-0141 474-0142 474-0151 474-0152 474-0155 474-0156 474-0144 474-0145 474-0147 474-0148 474-0158 474-0159 474-0161 474-0162 474-0164 474-0165 474-0167 474-0168 474-0170 474-0171 474-0173 474-0174 ZIEG8400015101114
Eismaschine CoolNat Propan (R290)
Eisbereiter
Eismaschinen für kleine bis mittlere Anforderungen mit Eisspeicher und sonstigem Zubehör. Das umfassende Sortiment an Propan (R290) Eismaschinen bietet Lösungen für alle Anwendungen. Eismaschinen der CoolNat Propan Serie sind mit hochwertigen Sicherheitsventilen und modernsten Druckmonitoren ausgestattet, sodass die sicherste mögliche Verwendung von Propan sichergestellt ist. Es werden nur minimale Mengen Kühlmittel verwendet, die den strengsten technischen Sicherheitsanforderungen entsprechen. Das CoolNat-Sortiment bietet die gleichen Eigenschaften wie die Standard-Serie.
  • Auswahl von