Hochleistungs-Crimpwerkzeug und Backensätze, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
W225761 W225762 W225763 W225741 W225771 W225772 W225751 W225752 W225833-D W225773 W225830-C W225831-C W225832-C W225833-C W225830-D W225831-D W225832-D W225830-G W225831-G W225832-G W225833-G
WHEAW225761EA 1890 CHF
WHEAW225761 WHEAW225762 WHEAW225763 WHEAW225741 WHEAW225771 WHEAW225772 WHEAW225751 WHEAW225752 WHEAW225833-D WHEAW225773 WHEAW225830-C WHEAW225831-C WHEAW225832-C WHEAW225833-C WHEAW225830-D WHEAW225831-D WHEAW225832-D WHEAW225830-G WHEAW225831-G WHEAW225832-G WHEAW225833-G
Hochleistungs-Crimpwerkzeug und Backensätze, WHEATON®
Crimper, Capper und Decapper
Diese Hochleistungs-Crimpwerkzeuge sind mit austauschbaren Backen ausgestattet, sodass Benutzer nur ein Werkzeug benötigen und Crimper und Entkappungsgeräte in individueller Größe für spezifische Laboranforderungen erwerben können.
  • Ausgestattet mit externer Stromquelle und Kabel (keine Batterie)
  • Optionaler Sockel und Montagesatz
Die Backensätze sind als Crimper und Entkappungsgeräte erhältlich und passen auf Standard-Laborfläschchenverschlüsse mit Aluminium- oder zweiteiligen Aluminium-/Stahlkappen. Das Crimpwerkzeug kann bis zu neun Programme fürMore Product Information