Probengläschen in Lab File®, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
224823 224821 224822 W224581 W224582 W224584 W224585 W224586 W224588 W224589 W224590 W224591 W224604 W224605 W224606 W224607 W224608 W224681 W224682 W225291 W225292 W225293 W224684 W224820
218-2217EA 387 CHF
218-2217 218-2215 218-2216 WHEAW224581 WHEAW224582 WHEAW224584 WHEAW224585 WHEAW224586 WHEAW224588 WHEAW224589 WHEAW224590 WHEAW224591 WHEAW224604 WHEAW224605 WHEAW224606 WHEAW224607 WHEAW224608 WHEAW224681 WHEAW224682 WHEAW225291 WHEAW225292 WHEAW225293 WHEAW224684 WHEAW224820
Probengläschen in Lab File®, WHEATON®
Vials
Klare Fläschchen sind aus Borosilikatglas gefertigt, das kaum extrahierbare Substanzen enthält, braune Fläschchen bestehen aus Borosilikatglas.
  • Probengläschen mit montierten Kappen erleichtern ein sauberes Arbeiten
  • Lab File® mit unterteilten Trays zur einfachen Bestandsaufnahme von Proben oder Lagerung leerer Fläschchen
  • Klarglas-Fläschchen gemäß den Anforderungen der Normen USP Glastyp I und ASTM E 438, Typ I, Klasse A
  • Braunglas-Fläschchen gemäß den Anforderungen der Norm USP Glastyp I hinsichtlich der Lichttransmission zum