CleanPrint 10 Reinraumpapiere
Lieferant: VELTEK ASSOCIATES
CLP10-A4-02 CLP10-8.5X1102 CLP108.5113H02 CLP10-A4-01 CLP108.5BL3H02 CLP108.5X11BL1 CLP108.5X11BL2 CLP108.5X11GR1 CLP108.5X11GR2 CLP108.5X11YL1 CLP108.5X11YL2
VELTCLP10-A4-02EA 3150 CHF
VELTCLP10-A4-02 VELTCLP10-8.5X1102 VELTCLP108.5113H02 VELTCLP10-A4-01 VELTCLP108.5BL3H02 VELTCLP108.5X11BL1 VELTCLP108.5X11BL2 VELTCLP108.5X11GR1 VELTCLP108.5X11GR2 VELTCLP108.5X11YL1 VELTCLP108.5X11YL2
CleanPrint 10 Reinraumpapiere
Papier
CleanPrint 10-Papiere sind synthetische Schreibunterlagen mit geringem Partikel- und fusselfreiem Charakter für den Einsatz in Reinräumen.
  • Leicht und flexibel, aber außergewöhnlich langlebig
  • Hervorragende Schreibfähigkeit
  • Tinten haften und trocknen sofort
  • Abrieb-, chemikalien-, wasser-, reiß- und wischfest
  • Von Anfang bis Ende vollständig rückverfolgbar
  • Sterile Papiere werden mit Gammastrahlen auf 10⁻⁶ SAL bestrahlt
Diese Papiere bleiben bei extremen Temperaturen von –70 bis +180 °C biegsam. Sie sind zellulosefrei und weisen extrem geringe Partikel-More Product Information