Heizplatte, RC 5
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
F20700610
VELPF20700610EA 355 CHF
VELPF20700610
Heizplatte, RC 5
Heizgeräte Heizplatten
Einzelpositions-Heizplatte mit widerstandsfähiger Aluminium-Oberplatte.
  • Hervorragende Heizleistung bis 310 °C bei homogener Temperatur
  • Die internen elektronischen Teile sind durch die Isolierscheibe geschützt, die selbst den anspruchsvollsten Umgebungen und Anwendungen standhält (Schutzart IP 42).
  • Sicherheitsfunktionen zum Schutz des Benutzers im täglichen Betrieb, auch bei analogen Modellen
Der RC 5 ist mit einer oberen Platte aus Aluminiumlegierung mit 135 mm Durchmesser ausgestattet, die eine hohe Temperaturhomogenität und optimale WärmeübertragungMore Product Information