GC-Säulen J&W CP-Sil 24 CB
Lieferant: VARIAN
CP7821 CP7824 CP7832 CP7834 CP7871 CP7834I5 CP7831 CP7820 CP7822 CP7822I5 CP7830 CP7871I5
VARICP7821EA 1250 CHF
VARICP7821 VARICP7824 VARICP7832 VARICP7834 VARICP7871 VARICP7834I5 VARICP7831 VARICP7820 VARICP7822 VARICP7822I5 VARICP7830 VARICP7871I5
GC-Säulen J&W CP-Sil 24 CB
Chromatographiesäulen
CP-Sil 24 CB ist eine Säule mittlerer Polarität ohne Cyanogruppen, was sie ideal für die Verwendung mit ECD und perfekt für die Bestätigung in der Arzneimittel- und Pestizidanalyse macht.
  • Phenyl 50 %/50 % Dimethylpolysiloxan
  • Mittlere Polaritätsphase
  • Besonders geeignet für die Analyse von Aminen, Medikamenten und Pestiziden
  • Ideal für die Analyse mittels ECD
  • Hervorragende Bestätigungssäule in Kombination mit CP-Sil 5 CB oder CP-Sil 8 CB
J&W CP-Sil 24 CB ist eine mittelpolare Phase mit 50 % Phenyl und 50 % Dimethylpolysiloxan ohne Cyanogruppen, wasMore Product Information