Nassreinigungstücher
Lieferant: UVEX
9963005
UVEX9963005EA 14.1 CHF
UVEX9963005
Nassreinigungstücher
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Linsenreinigungstücher
Nassreinigungstücher für alle uvex Brillengläser geeignet.
  • Silikonfrei
  • Nicht antistatisch
Dank der Perforation lassen sich die doppelten Sachets leicht voneinander trennen.