Gestelle und Boxen
Lieferant: TPP
99018 99019 99013 99014 99015 99016 99017
TPPA99018EA 11 CHF
TPPA99018 TPPA99019 TPPA99013 TPPA99014 TPPA99015 TPPA99016 TPPA99017
Gestelle und Boxen
Gestelle Gestelle für Kryoröhrchen
Diese zum mehrmaligen Gebrauch geeigneten Kryoröhrchengestelle und Kryoboxen mit alphanumerischer Beschriftung sind ideal für die Probenidentifikation.
  • Polypropylen, wärmebeständiges und autoklavierbares Material
  • Gestelle sind schnell montier- und demontierbar für eine platzsparende Lagerung
  • Kryobox: Einhändiges Öffnen des Deckels auch nach mehrmaligem Gebrauch
  • Kryoröhrchengestell: Stecksystem in den Vertiefungen rastet mit dem Sternfuss der Kryoröhrchen ein und erlaubt so das Arbeiten mit einer Hand
Zertifizierungen: Zertifiziert nach ISO 9001:2008.
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable