Intravenöser Katheter, Surflo®
Lieferant: TERUMO
SR-DM1445PX SR-DM1645PX SR-DM1645WX SR-DM1745PX SR-DM1832PX SR-DM1832WX SR-DM1845PX SR-DM1845WX SR-DM2032PX SR-DM2032WX SR-DM2225PX SR-DM2225WX SR-DM2419PX SR-DM2419WX SR-DM2619PX SR-DM2619WX SR-OX1664C1 SR-OX1464C1 SR-OX1651C1 SR-OX1832C1 SR-OX1851C1 SR-OX1864C1 SR-OX2032C1 SR-OX2051C1 SR-OX2225C1 SR-OX2419C1
TERUSR-DM1445PXEA 203 CHF
TERUSR-DM1445PX TERUSR-DM1645PX TERUSR-DM1645WX TERUSR-DM1745PX TERUSR-DM1832PX TERUSR-DM1832WX TERUSR-DM1845PX TERUSR-DM1845WX TERUSR-DM2032PX TERUSR-DM2032WX TERUSR-DM2225PX TERUSR-DM2225WX TERUSR-DM2419PX TERUSR-DM2419WX TERUSR-DM2619PX TERUSR-DM2619WX TERUSR-OX1664C1 TERUSR-OX1464C1 TERUSR-OX1651C1 TERUSR-OX1832C1 TERUSR-OX1851C1 TERUSR-OX1864C1 TERUSR-OX2032C1 TERUSR-OX2051C1 TERUSR-OX2225C1 TERUSR-OX2419C1
Intravenöser Katheter, Surflo®
Kanülen
Dieser intravenöse Katheter ist in drei Ausführungen erhältlich: Gerade (EFTE), mit Flügeln (FEP) sowie mit Flügeln und Einspritzanschluss (FEP).
  • Konische Katheterspitze gewährleistet einen nahtlosen Übergang von der Kanüle zum Katheter
  • Da das Material fester als andere Materialien ist, wird die Wahrscheinlichkeit gespaltener und aufgerollter Spitzen gesenkt
  • Für nahezu jede Größe ist ein Obturator in der Farbe des Katheters erhältlich
  • Obturator verhindert ein Gerinnsel im Katheterlumen bei Abtrennung der Infusion
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable