RoboSep™ Puffer
Lieferant: STEMCELL Technologies
20104 20124
STMC20104EA 33 CHF
STMC20104 STMC20124
RoboSep™ Puffer
Zelltrennmedien
RoboSep™-Puffer wird für EasySep™-Zelltrennprotokolle empfohlen, die von RoboSep™ durchgeführt werden.
Anwendung: Immunologie
Spezies: Mensch, Maus, nicht menschlicher Primat, andere, Ratte
Bitte beachten Sie, dass bei jedem Kauf eines RoboSep™-Reagenzienkits eine oder zwei Flaschen Puffer enthalten sind.
Bitte beachten Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of originMore Product Information