Dipropylenglycol (Isomerengemisch)

Lieferant: Spectrum Chemical

Synonyms: Dipropylene glycol

D1207-200LTBL D1207-20LT
SPCMD1207-200LTBLEA 5070 CHF
SPCMD1207-200LTBL SPCMD1207-20LT
Dipropylenglycol (Isomerengemisch)
Dipropylenglycol (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₁₄O₃
MDL Number: MFCD00051023
CAS-Nummer: 25265-71-8
EINECS: 246-770-3

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Assay 99% Min.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR