2,6-Di-tert-butyl-p-kresol, körnig NF

Lieferant: Spectrum Chemical

Synonyms: Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, BHT

B1196-12KGBL B1196-2.5KG B1196-500GM
SPCMB1196-12KGBLEA 3970 CHF
SPCMB1196-12KGBL SPCMB1196-2.5KG SPCMB1196-500GM
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol, körnig NF
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol

BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)

Formel: C₁₅H₂₄O
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 69…70 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 127 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011644
CAS-Nummer: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
Merck Index: 13,01547

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Assay 99% Min.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR