Petrischalen, Sterilin®
Lieferant: STERILIN
502VF
SLIN502VFEA 763 CHF
SLIN502VF
Petrischalen, Sterilin®
Zellkulturschalen Petrischalen
Zur Verwendung mit verschiedenen Medien und zum Einsparen von Medien oder dem Platz im Inkubator ideal geeignet.
  • Aseptisch unter Reinraumbedingungen (Klasse 7 ISO14644) hergestellt, um eine mikrobiologische Kontamination auszuschließen
  • Einzelne mattierte Markierungsfläche auf dem Schalenboden – ideal für die Plattenausrichtung bei automatischen Ausgießsystemen
  • CE-Kennzeichnung gemäß der europäischen Richtlinie 98/79/EG
  • Hergestellt nach BS 611 Teil 2
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable