Griffstopfen für Reagenz-, Zentrifugen- und Probenröhrchen aus Plastik
Lieferant: Simport Scientific
T401-10N T401-3DSPE T401-10W T401-10B T401-10G T401-10R T401-10Y T401-10DSPP T401-3DSPP T401-3N T401-3B T401-3G T401-3R T401-3W T401-3Y
212-9606EA 104 CHF
212-9606 SIMPT401-3DSPE SIMPT401-10W SIMPT401-10B SIMPT401-10G SIMPT401-10R SIMPT401-10Y SIMPT401-10DSPP SIMPT401-3DSPP SIMPT401-3N SIMPT401-3B SIMPT401-3G SIMPT401-3R SIMPT401-3W SIMPT401-3Y
Griffstopfen für Reagenz-, Zentrifugen- und Probenröhrchen aus Plastik
Stopfen PE/LDPE/HDPE-Stopfen
HDPE, naturfarbig passend für Röhrchen mit 15 ml Inhalt und 17 mm Ø.
  • Flüssigkeitsdicht
  • Leicht mit einer Hand in die Röhrchen einzudrücken und wieder zu entfernen
  • Ökonomisch, auch als Einwegstopfen verwendbar
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable