Reaktionsgefäße, Low Surface Tension, Cliklok™
Lieferant: Simport Scientific
T330-7LST
SIMPT330-7LSTEA 62.3 CHF
SIMPT330-7LST
Reaktionsgefäße, Low Surface Tension, Cliklok™
Röhrchen Reaktionsgefäße
PP, graduiert.
  • Einteiliges Design mit fest verschließbarer Kappe und verstärktem Gefäßboden für zusätzlichen Schutz gegen Flüssigkeitsaustritt
  • Kein Schmiermittel (z. B. Silikon) erforderlich, deshalb keine Gefahr von Probenkontamination
  • Robustes Design, das der Belastung einer Hochgeschwindigkeitszentrifugation bis max. 20 000×g widersteht
Oberfläche mit geringer Haftung für optimalen Probenertrag. Cliklok™ Spezialdichtung für ein vermindertes Risiko von Sprüngen beim Einfrieren, Kochen, Lagern oder Transport.
Verpackung: Zu je 500 Röhrchen inMore Product Information