PCR Gestelle für Röhrchen, Streifen und Platten, PCRack™
Lieferant: Simport Scientific
T328-96AS T328-96B T328-96G T328-96O T328-96P T328-96R T328-96Y
SIMPT328-96ASEA 167 CHF
SIMPT328-96AS SIMPT328-96B SIMPT328-96G SIMPT328-96O SIMPT328-96P SIMPT328-96R SIMPT328-96Y
PCR Gestelle für Röhrchen, Streifen und Platten, PCRack™
Gestelle Reagenzglasgestelle
PCRack™ aus PP. Geeignet für individuelle PCR-Röhrchen, 96 Well-Platten und Streifen für 8 oder 12 Röhrchen.
  • Platzsparend
  • Stapelbar
Können horizontal miteinander verbunden werden um verschiedene Konfigurationen zu ermöglichen. Mit Deckel kann man sie einfach aufeinander stapeln.