Fässer, Weithals, mit Deckel
Lieferant: SEMADENI
0726 0725 2833 2830 2831 2832
SEMA0726EA 119 CHF
SEMA0726 SEMA0725 SEMA2833 SEMA2830 SEMA2831 SEMA2832
Fässer, Weithals, mit Deckel
Fässer, Fässer, Trommeln
Aus HDPE, blau, rund (außer Modell 2831 - dieses ist rechteckig).
  • Mit Tragegriffen
  • Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
  • Mit UN-Zulassung
Oben offene Heavy-Duty-Fässer mit PE-Deckel und rostgeschütztem Spannring. Geeignet für die Lagerung, die Entsorgung und den Transport von Labormaterialien.
Das 150-l-Fass ist auf eine optimale Ausnützung von ISO-Containern ausgelegt.
Zertifizierungen: Die 30-, 60-, 120- und 220-l-Fässer sind für den Lebensmittel-Einsatz zugelassen.