Einbau-Lösungen für SCAT Safety Caps
Lieferant: S.C.A.T.
160145 106406 117096 106502 108278 107836 502021 106677 307508 502049 160206
SCTV160145EA 65 CHF
SCTV160145 554-4356 SCTV117096 SCTV106502 SCTV108278 SCTV107836 SCTV502021 SCTV106677 SCTV307508 SCTV502049 SCTV160206
Einbau-Lösungen für SCAT Safety Caps
Chromatographie-Zubehör Chromatographie-Ersatzteile
SCAT Einbaulösungen können komplett in die Labormöbel integriert werden und bieten ein gasdichtes System für sicheres Fluid Management.
  • Nützliches Zubehör zur Montage von SymLine-Installationen
  • Technische Geräte und Komponenten für den Einsatz von Niveauregulierungen
  • Ersatzteile zur Sicherstellung der Funktionalität des SymLine-Systems
SCAT-Laborinstallationen passen zu jeder SCAT Safety Cap oder Safety Waste Cap mit Gewindegröße GL 45, um Gesundheitsschäden und Schädigung der Umwelt effektiv zu verhindern. Austauschbare Abluftfilter undMore Product Information