Sicherheitskanister, elektrisch ableitfähig
Lieferant: S.C.A.T.
107953 108027 108042 108043 107940 107740 108420 108192 108193 108421 108214 108216 108215 108217 108317 108331
590-0650EA 106 CHF
590-0650 590-0717 590-0732 590-0733 590-0639 SCTV107740 590-0032 SCTV108192 SCTV108193 SCTV108421 SCTV108214 SCTV108216 SCTV108215 SCTV108217 SCTV108317 SCTV108331
Sicherheitskanister, elektrisch ableitfähig
Sicherheitsbehälter
SCAT-Kanister aus hochwertigem, elektrisch ableitfähigem PE-HD-El-Material zur Vermeidung von Funkenflug durch elektrische Entladung bei der Entsorgung von brennbaren oder explosiven Laborflüssigkeiten.
  • Aus dem sehr robusten und elektronisch ableitfähigen HDPE gefertigt, das extrem beständig gegen alle im Labor üblichen Lösungsmittel ist
  • Füllmengen von 10 L für den Einsatz in HPLC-Anlagen bis hin zu massiven 60-L-Fässern für die Sammlung großer Gebindemengen in z.B. professionellen SymLine-Entsorgungssystemen
  • Gewindetypen S50, S60/61, S70/71 und S90 sind
More Product Information