Erdungsmatte und Erdungskabel
Lieferant: S.C.A.T.
108009 108011 107938 107939 108099 117982 108096 108092 108275 108222 108268
590-0699EA 74.3 CHF
590-0699 590-0701 590-0637 590-0638 SCTV108099 SCTV117982 SCTV108096 SCTV108092 SCTV108275 SCTV108222 SCTV108268
Erdungsmatte und Erdungskabel
Erdung Erdungsleitungen
Um statische Entladungen bei Flüssigkeiten in Kunststoffbehältern zu verhindern, kann der Inhalt der Abfallbehälter mit einer Erdverbindung gesichert werden. Damit kann der Anwender einen zusätzlichen Sicherheitsfaktor beim Auffangen brennbarer Flüssigkeiten schaffen.
  • Erdungskabel mit verschiedenen Anschlussarten
  • Kabellängen von 1,5 bis 3 Meter erhältlich
  • Passend zum Erdungsstecker EU 1 Megaohm für den Anschluss an die Haustechnik
Mit den verschiedenen Erdungskabeln können Anwender die elektrostatische Aufladung sicher ableiten und dieMore Product Information