Absperrhähne für Büretten, seitlich, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
286451205
SCOT286451205EA 734 CHF
SCOT286451205
Absperrhähne für Büretten, seitlich, DURAN®
Hähne
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, fein geschliffen, ohne Küken.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Für Glasmanipulatoren.