ThermSafe® FreezeTherm® Vorqualifizierte Trockeneis-Versandbehälter
Lieferant: Sonoco Thermosafe
FT58 FT103 FT6 FT7 FT14 FT17 FT29 FT54 FT269 FT396 FT176 FT44
SCATFT58EA 608 CHF
SCATFT58 SCATFT103 SCATFT6 SCATFT7 SCATFT14 SCATFT17 SCATFT29 SCATFT54 SCATFT269 SCATFT396 SCATFT176 SCATFT44
ThermSafe® FreezeTherm® Vorqualifizierte Trockeneis-Versandbehälter
Versandtaschen und Transportbehälter
FreezeTherm®-Trockeneis-Versandbehälter sind für mehrere äußere Umgebungstemperaturen vorqualifiziert, um den Benutzern Vertrauen in die wahrscheinliche Leistung zu geben.
  • Hochwertige EPS-Basis und -Deckel in einem stabilen, äußeren Karton aus Wellpappe
  • Der äußere Karton hat alle notwendigen Trockeneismarkierungen, um den Versand zu vereinfachen
FreezeTherm®-Trockeneis-Versandsysteme bieten einfachen Zugang zu praktischem, kostengünstigem Schutz für gefrorene Produkte während des Transports. Die große Auswahl an Standardgrößen bedeutet, dass es fürMore Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable