ThermSafe® FreezeTherm® Vorqualifizierte Trockeneis-Versandbehälter
Lieferant: Sonoco Thermosafe
FT58 FT103 FT6 FT7 FT14 FT17 FT29 FT54 FT269 FT396 FT176 FT44
SCATFT58EA 608 CHF
SCATFT58 SCATFT103 SCATFT6 SCATFT7 SCATFT14 SCATFT17 SCATFT29 SCATFT54 SCATFT269 SCATFT396 SCATFT176 SCATFT44
ThermSafe® FreezeTherm® Vorqualifizierte Trockeneis-Versandbehälter
Versandtaschen und Transportbehälter
FreezeTherm®-Trockeneis-Versandbehälter sind für mehrere äußere Umgebungstemperaturen vorqualifiziert, um den Benutzern Vertrauen in die wahrscheinliche Leistung zu geben.
  • Hochwertige EPS-Basis und -Deckel in einem stabilen, äußeren Karton aus Wellpappe
  • Der äußere Karton hat alle notwendigen Trockeneismarkierungen, um den Versand zu vereinfachen
FreezeTherm®-Trockeneis-Versandsysteme bieten einfachen Zugang zu praktischem, kostengünstigem Schutz für gefrorene Produkte während des Transports. Die große Auswahl an Standardgrößen bedeutet, dass es fürMore Product Information