Tork S4 Antimicrobial Hand Washing Liquid Soap
Lieferant: Essity
424709
SCAA424709EA 290 CHF
SCAA424709
Tork S4 Antimicrobial Hand Washing Liquid Soap
Hautpflege Seifen und Hautreiniger
Tork antimikrobielle Handwaschseife S4, dermatologisch getestet.
  • Schützen Sie Ihre Gäste – diese Flüssigseife entspricht EN 1499 und EN 14476 und wirkt gegen alle behüllten Viren
  • Beweisen Sie Ihr Umweltengagement – ​​diese biologisch abbaubare Flüssigseife enthält einen 100% pflanzlichen Wirkstoff
  • Sanft zur Haut – Sie ist dermatologisch getestet und für die häufige Anwendung geeignet
  • Erfüllt Sicherheitsstandards – diese nicht brennbare Seife trägt keine CLP-Symbole, Warnhinweise oder Transportbeschränkungen
  • Duftfrei, Premium-Qualität
  • Farbe: Transparent
More Product Information
New Product