Einweg-Schaufeln, PharmaScoop®, SteriWare®
Lieferant: Sampling Systems
8045A-60 8045A-60S 8045A-125 8045A-125S 8045A-250 8045A-2500 8045A-30 8045A-30S 8045B-2500S 8045B-60S 8045H-1000 8045H-125 8045H-500 8045A-2500S 8045A-1000 8045R-60S 8045B-60 8045H-125S 8045H-60S 8045H-250 8045H-60 8045R-125S 8045R-30S 8045R-500_U 8045R-60 8045B-125 8045B-125S 8045B-250 8045B-250S 8045H-30 8045P-2500 8045P-60 8045P-60S 8045R-1000 8045B-500S 8045P-250 8045P-250S 8045A-250S 8045H-250S 8045P-125 8045P-125S 8045P-30 8045P-30S 8045R-125 8045R-250 8045R-30 8045R-250S 8045A-1000S 8045A-500 8045A-500S 8045H-1000S 8045H-500S 8045P-1000 8045P-1000S 8045P-2500S 8045P-500 8045P-500S 8045R-1000S 8045R-2500 8045R-2500S 8045R-500 8045R-500S
231-0420EA 226 CHF
231-0420 231-0421 231-0375 231-0376 231-0377 231-0378 231-0381 231-0382 231-0423 231-0424 SAMP8045H-1000 SAMP8045H-125 SAMP8045H-500 231-0379 231-0449 231-0454 231-0595 SAMP8045H-125S SAMP8045H-60S SAMP8045H-250 SAMP8045H-60 SAMP8045R-125S SAMP8045R-30S 231-0596 231-0594 SAMP8045B-125 SAMP8045B-125S SAMP8045B-250 SAMP8045B-250S SAMP8045H-30 SAMP8045P-2500 SAMP8045P-60 SAMP8045P-60S SAMP8045R-1000 SAMP8045B-500S SAMP8045P-250 SAMP8045P-250S 231-0380 SAMP8045H-250S 300-0522 300-0523 300-0524 300-0525 300-0526 300-0528 300-0529 SAMP8045R-250S SAMP8045A-1000S SAMP8045A-500 SAMP8045A-500S SAMP8045H-1000S SAMP8045H-500S SAMP8045P-1000 SAMP8045P-1000S SAMP8045P-2500S SAMP8045P-500 SAMP8045P-500S SAMP8045R-1000S SAMP8045R-2500 SAMP8045R-2500S SAMP8045R-500 SAMP8045R-500S
Einweg-Schaufeln, PharmaScoop®, SteriWare®
Schaufeln
Einweg-Kunststoffschaufeln für hygienische Anwendungen. Diese PharmaScoops sind ideal sowohl für die Probenahme als auch für die Abgabe von Pulvern und Granulaten.
  • FDA-konforme Materialien
  • Frei von BSE/TSE und Rissen
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Sterile, gammabestrahlte Schaufeln (SAL 10⁻⁶)
  • Erhältlich in rot, weiß und blau
  • Farbige Versionen sind leicht zu erkennen, wenn sie versehentlich im Puder gelassen wurden
Hilfreiche Alternative zu herkömmlichen Edelstahlschaufeln. Sie werden in einer Reinraumumgebung der Klasse 10 000 geformt undMore Product Information