Quecksilber(II)sulfat
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Mercury sulphate, Mercuric sulphate
T112.1
ROTHT112.1EA 114.6 CHF
ROTHT112.1
Quecksilber(II)sulfat
Quecksilber(II)sulfat
Formel: HgSO₄
Melting Pt: 850 °C
Dichte: 6.47 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011047
CAS-Nummer: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05914