Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat

Lieferant: Roth Carl

Synonyms: Potassiumhexacyanoferrate(II) trihydrate, Tetrapotassium hexacyanoferrate trihydrate, Potassium ferrocyanide trihydrate

P745.1 P745.2
ROTHP745.1EA 130.8 CHF
ROTHP745.1 ROTHP745.2
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat
Formel: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
MW: 422.39 g/mol
Melting Pt: 70
Dichte: 1.889 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167023
CAS-Nummer: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR