n-Heptan

Lieferant: Roth Carl
Gefahr

Synonyms: high purity solvents

8654.1 8654.2 8654.3
ROTH8654.1EA 51.5 CHF
ROTH8654.1 ROTH8654.2 ROTH8654.3
n-Heptan
n-Heptan
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Siedepunkt: 98.4 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –90.6 °C
Dichte: 0.6838 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR