n-Pentan

Lieferant: Roth Carl
Gefahr

Synonyms: Pentane

4978.1 4978.2
ROTH4978.1EA 73.8 CHF
ROTH4978.1 ROTH4978.2
n-Pentan
n-Pentan
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72.15 g/mol
Siedepunkt: 35…36 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –130 °C
Dichte: 0.63 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –40 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009498
CAS-Nummer: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3 II
REACH: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR