Bismut(III)nitrat basisch

Lieferant: Roth Carl
Gefahr

Synonyms: Bismuth(III) nitrate alkaline, Bismuth hydroxide nitrate oxide, Bismuth(III) hydroxide nitrate oxide, Bismuth subnitrate

4447.1
ROTH4447.1EA 68.3 CHF
ROTH4447.1
Bismut(III)nitrat basisch
Bismut(III)nitrat basisch
Formel: Bi₅O(OH)₉(NO₃)₄
Dichte: 4.928 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00064844
CAS-Nummer: 1304-85-4
EINECS: 215-136-8
UN: 1477
ADR: 5.1,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR