Essigsäure 1 mol/l (1 N) volumetrische Lösung

Lieferant: REAGECON

Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid

CH21001
REGECH21001EA 208 CHF
REGECH21001
Essigsäure 1 mol/l (1 N) volumetrische Lösung
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR