Blei(II)nitrat 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 3003100

Lieferant: REAGECON

Synonyms: Lead dinitrate

3003100
REGE3003100EA 84.7 CHF
REGE3003100
Blei(II)nitrat 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 3003100
Blei(II)nitrat
Formel: Pb(NO₃)₂
MDL Number: MFCD00011153
CAS-Nummer: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 3082
ADR: 9,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR